Learn More
Peroxyde de dicumyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Dicumyl peroxide (DCP) is used:
- in vulcanization of rubber.
- as a cross linking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers.
- in the preparation of polyethylene composites.
- in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxyde de dicumyle (DCP) est utilisé : • dans la vulcanisation du caoutchouc. • comme agent de réticulation dans la synthèse de fibres composites d’acides polylactiques. • dans la préparation des composites en polyéthylène. • dans la synthèse de mélanges de copolymères d’acétate de vinyle de polyamide 112 / éthylène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et la plupart des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Le peroxyde de dicumyle (DCP) est utilisé : • dans la vulcanisation du caoutchouc. • comme agent de réticulation dans la synthèse de fibres composites d’acides polylactiques. • dans la préparation des composites en polyéthylène. • dans la synthèse de mélanges de copolymères d’acétate de vinyle de polyamide 112 / éthylène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et la plupart des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dicumyl peroxide |
Point de fusion | 39°C to 41°C |
Densité | 1.56 |
Formule linéaire | [C6H5C(CH3)2]2O2 |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN3110 |
Beilstein | 2056090 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and most organic solvents. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 270.37 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.