Learn More
Sel de sodium de diclofénac, Thermo Scientific Chemicals
Description
Oxidation of diclofenac sodium produces the metabolite 4'-hydroxy diclofenac) which demonstrates specific inhibition of Cox-2. Inhibition of Cox by diclofenac and 4'-hydroxy diclofenac suppresses prostaglandin E2 synthesis, producing anti-inflammatory and analgesic effects. Diclofenac is also shown to stabilize the native tetrameric conformation of transthyretin (TTR) fibrils, preventing the formation of insoluble amyloidogenic TTR deposits. Diclofenac Sodium is a substrate of CYP2C9. It is also used as an inhibitor of Cox-1 and Cox-2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’oxydation du diclofénac sodique produit le métabolite 4′-hydroxy diclofénac) qui démontre une inhibition spécifique de la Cox-2. L’inhibition de la Cox par le diclofénac et le 4′-hydroxy diclofénac supprime la synthèse E2 de la prostaglandine, produisant des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Il est également démontré que le diclofénac stabilise la conformation tétramérique native des fibrilles de transthyrétine (TTR), empêchant la formation de dépôts de TTR amyloïdogènes insolubles. Le diclofénac sodique est un substrat du CYP2C9. Il est également utilisé comme inhibiteur de la Cox-1 et de la Cox-2.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), le PBS pH 7,2 (6 mg/ml), l’éthanol (∼35 mg/ml), le DMF (∼35 mg/ml), le DMSO (∼35 mg/ml), le méthanol (> 24 mg/ml) et l’acétone (6 mg/ml).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diclofenac sodium salt |
Point de fusion | 283°C to 285°C |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2811 |
Merck Index | 14,3081 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water to 50mg/ml. |
Poids de la formule | 318.14 |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
- Diclofenac sodium salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- MIXTURE LIST-Contient: Diclofenac sodium salt