Learn More
Agilent BioTek Miroir dichroïque
For use with Cytation 5, Synergy H1 and Synergy LX
Marque: Agilent BioTek 7138545
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec Cytation 5, Synergy H1, Synergy LXSpécification
Miroir dichroïque | |
Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1, Ex. 512-535, Em. 555-578 | |
545 nm |