Learn More
μ-Dichlorotraéthylène dirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10144120
μ-Dichlorotraéthylène dirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144120
100 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10144120
Marque: Thermo Scientific Acros 197591000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12081-16-2
Formule moléculaire C8H16Cl2Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 388.93
Numéro MDL MFCD00013206
Clé InChI OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
CID PubChem 45357812
Nom IUPAC éthène;rhodium;dichlorure
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Couleur Rust
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 388.92
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0450108 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2024 Catalog Number197591000,197590010
Numéro de lotA0396502 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number197591000,197590010
Numéro de lotA0372147 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number197591000,197590010
Numéro de lotA0432197 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2022 Catalog Number197591000,197590010
Numéro de lotA0413479 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2021 Catalog Number197591000,197590010
Identifiant produit
  • µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
μ-Dichlorotraéthylène dirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals >