Learn More
Dichlorométhane stabilisé, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
360.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
2,5 L
Spécification
CAS | 75-09-2 |
Acidité | max. 0.0005 meq/g |
Plage de pourcentage du dosage | min. 99.8% |
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Numéro UN | 1593 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClCCl |
Nom IUPAC | dichloromethane |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Mention d'avertissement
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.