Learn More
Dichlorométhane, pour l’analyse des résidus et des pesticides, stab. à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
61.41€ - 123.62€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
CID PubChem | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nom IUPAC | dichlorométhane |
SMILES | ClCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10517631
|
Thermo Scientific Acros
326600010 |
1 L |
61.41€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10369270
|
Thermo Scientific Acros
326600025 |
2.5 L |
123.62€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidusEcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
Identifiants chimiques
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
dichlorométhane |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spécification
Dichloromethane | |
ECD Tested, For Pesticide analysis | |
>120°C | |
39.0°C to 40.0°C | |
Liquide | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
Vapor Pressure: 475hPa at 20°C | |
01, 60 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorométhane | |
6344 | |
84.93 |
-97.0°C | |
75-09-2, 513-35-9 | |
1.3250g/mL | |
Flacon en verre | |
2ppm max. | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. (K.F.) | |
15, 6135 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.Peut provoquer somnolence ou vertiges.Susceptible de provoquer le cancer.Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
GHS P Statement Use personal protective equipment as required. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or you feel unwell: Call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA