Learn More
Dichlorométhane, pour l’analyse des résidus et des pesticides, stab. à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidus
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
Point de fusion | -97.0°C |
Note relative au nom | ECD Tested, For Pesticide analysis |
Informations sur la décomposition | >120°C |
Densité | 1.3250g/mL |
Point d’ébullition | 39.0°C to 40.0°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | Liquide |
Résidus après évaporation | 2ppm max. |