Learn More
Dichlorométhane, Primar™, pour analyse des traces de métaux, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
Code produit. 10385840 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Flacon en verre ambré de 2,5 L
Code produit. 10385840
Marque: Fisher Chemical D/1855/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion -97°C
CAS 75-09-2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 39°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Tension de vapeur 350mbar at 20°C
Viscosité 0.43 mPaS at 20°C
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Poids de la formule 84.93g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.