Learn More
Dichlorométhane, pour HPLC, stabilisé au méthanol, Fisher Chemical
67.12€ - 96.91€
Identifiants chimiques
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.93 |
Numéro MDL | MFCD00000881 |
Clé InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dichloromethane |
SMILES | ClCCl |
Description
Identifiants chimiques
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
ClCCl |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
dichloromethane |
Spécification
-97°C | |
Incolore | |
Flacon en verre ambré | |
CH2Cl2 | |
350mbar at 20°C | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
dichloromethane | |
84.93g/mol |
75-09-2 | |
39°C | |
Liquide | |
MFCD00000881 | |
0.43 mPaS at 20°C | |
ClCCl | |
84.93 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dichlorométhane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.