Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes D,Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 16388196
Dichlorométhane-d2, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes D,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16388196
7,5 ml
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 16388196
Marque: Thermo Scientific Acros 464030075
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Densité 1,3600 g/ml
Indice de réfraction 1,4218
Gravité spécifique 1,36
Quantité 7,5 ml
CAS 1665-00-5
Point de fusion -97,0°C
Point d’ébullition 40,0°C
Formule moléculaire CH2Cl2
Formule linéaire CD2Cl2
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Nom IUPAC dichloro(²H₂)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Poids de la formule 86.95
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468805 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number464030075
Numéro de lotA0468517 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number464030075
Numéro de lotA0464535 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number464030075
Numéro de lotA0462715 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number464030075
Numéro de lotA04642272 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number464030075
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane-d2, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes D,Thermo Scientific Chemicals >