Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,8 atome% D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-106747 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10710981
Marque: Thermo Scientific Acros 321270050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 86.939
Numéro MDL MFCD00000882
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
CID PubChem 160586
Nom IUPAC dichloro(dideutério)méthane
SMILES C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom% D
Densité 1,3600 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4218
Eau 0,02% max. (coulométrique)
Quantité 5 g
Point de fusion -97.0°C
Point d’ébullition 40.0°C
Formule linéaire CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Poids de la formule 86.95
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane-d2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dichloromethane-d2