Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,8 atome% D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethane-d2 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 99.8 atom% D |
| Densité | 1,3600 g/ml |
| Deutérium (D) | 99,75 % min |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4218 |
| Eau | 0,02% max. (coulométrique) |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane-d2
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Dichloromethane-d2