Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10002260
5 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000882
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
CID PubChem 160586
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.6+ atom % D
Densité 1,3600 g/ml
Deutérium (D) 99,60% min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4218
Eau 0,04% max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
Point de fusion -97.0°C
Point d’ébullition 40.0°C
Formule linéaire CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMILES C(Cl)Cl
Nom IUPAC dichloro(dideutério)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 86.939
Poids de la formule 86.95
Qualité RMN
Nom du produit
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >