Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane CHROMASOLV™
Code produit. 15995480
Click to view available options
Quantité:
7 L
45 L
Conditionnement:
45L
7L
Code produit. 15995480
Marque: Riedel-de Haën 344887L
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Dichloromethane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methylene Chloride, DCM
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
pH Not applicable
Point de fusion -97°C
% min. CAS ≥99.00%
Couleur Incolore
Densité 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Quantité 7 L
Point d’éclair Not applicable
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire CH2Cl2
Tension de vapeur 453 hPa (20°C)
Numéro UN UN1593
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730800
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité GC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.