Learn More
Dichlorométhane, certifié AR pour analyse, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, aerothène mm, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, solaessine, fréon 30, narkcotil, solméthine, 2,5 L, 39°C, CHEBI:15767, incolore, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlorométhane -97°C
75.10€ - 492.00€
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlorométhane, dichlorure de méthylène, méthane, dichloro, bichlorure de méthylène, dichlorure de méthane, solméthine, fréon 30, aérothène mm, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI : 15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10160292
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
D/1852/15
1 l Flacon en verre ambré
75.75€
1L
10203810
Afficher les documents
Fisher Chemical
D/1852/PB15
1 L Flacon en verre revêtu de plastique
75.10€
1L
10784941
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
D/1852/17
2.5 L Flacon en verre ambré
150.00€
2.50L
10676062
Afficher les documents
Fisher Chemical
D/1852/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
135.00€
2.50L
10386272
Afficher les documents
Fisher Chemical
D/1852/21
5 L Boîte en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10459973
Afficher les documents
Fisher Chemical
D/1852/24
10 L Boîte métallique
318.00€
10L
10616642
Afficher les documents
Fisher Chemical
D/1852/25
25 L Boîte métallique
492.00€
25L
Description
Description
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, aerothène mm, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, solaessine, fréon 30, narkcotil, solméthine, 2,5 L, 39°C, CHEBI:15767, incolore, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlorométhane -97°C
Spécification
Identifiants chimiques
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
dichlorométhane
CH2Cl2
MFCD00000881
dichlorométhane, dichlorure de méthylène, méthane, dichloro, bichlorure de méthylène, dichlorure de méthane, solméthine, fréon 30, aérothène mm, narkotil, aerothene mm
CHEBI : 15767
ClCCl
Spécification
-97°C
Incolore
Liquide
MFCD00000881
0.43 mPaS à 20°C
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichlorométhane
6344
84.93 g/mol
75-09-2
39°C
CH2Cl2
350 mbar à 20°C
dichlorométhane, dichlorure de méthylène, méthane, dichloro, bichlorure de méthylène, dichlorure de méthane, solméthine, fréon 30, aérothène mm, narkotil, aerothene mm
ClCCl
84.93
CHEBI : 15767
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methylene chloride