Learn More
Dichlorométhane, certifié AR pour analyse, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, aerothène mm, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, solaessine, fréon 30, narkcotil, solméthine, 2,5 L, 39°C, CHEBI:15767, incolore, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlorométhane -97°C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Point de fusion | -97°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 39°C |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Boîte en plastique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 350mbar at 20°C |
Viscosité | 0.43 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 84.93g/mol |