Learn More
Dichlorométhane, certifié AR pour analyse, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
Code produit. 10203810
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
CH2Cl2, numéro CAS-75-09-2, aerothène mm, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, bichlorure de méthylène, chlorure de méthylène, dichlorure de méthylène, solaessine, fréon 30, narkcotil, solméthine, 2,5 L, 39°C, CHEBI:15767, incolore, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlorométhane -97°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Point de fusion -97°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 39°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 350mbar at 20°C
Viscosité 0.43 mPaS at 20°C
Poids de la formule 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.