Learn More
Dichlorométhane, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™ Code produit.: 10137580
compliance-icons
Dichlorométhane, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10137580
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10137580
Marque: JT Baker 7053.2500
Dépasse les spécifications ACS
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methylene chloride
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Point de fusion -95°C
Densité 1.322 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 39.8°C (1013 hPa)
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™ >