Learn More
Dichlorométhane, 99,9 %, pour la synthèse des peptides, stabilisé à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10793904
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la synthèse de peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97.0°C
Note relative au nom Stabilized with Amylene
Densité 1.3250g/mL
Point d’ébullition 39.0°C to 40.0°C
Quantité 10 L
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 1.325
Formule linéaire CH2Cl2
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Eau 0.005% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté 99.9%