Learn More
Dichlorométhane, 99,9 %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Dichlorométhane, 99,9 %, CH2Cl2, numéro CAS 75-09-2, 513-35-9, aérothène mm, chlorure de méthylène, fréon 30, bichlorure de méthylène, méthane, dichloro, dichlorure de méthane, narkcotil, dichlorure de méthylène, solméthine, solaessine, 2,5 L, 01, 60, 39,0°C à 40,0°C, CHEBI:15767, incolore à jaune
53.97€ - 232.16€
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlorométhane, dichlorure de méthylène, méthane, dichloro, bichlorure de méthylène, dichlorure de méthane, solméthine, fréon 30, aérothène mm, narkotil, aerothene mmAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI : 15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10429252
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
326851000
100 ml
53.97€
100mL
10477951
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
326850010
1 L
127.64€
1L
10437202
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
326850025
2.5 L
232.16€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane, 99,9 %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals