Learn More
Dichlorométhane, 99,8 %, pour HPLC, stabilisé au méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour HPLC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
| Point de fusion | -97.0°C |
| Note relative au nom | Stabilized |
| Absorbance | (1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm |
| Acidité | 0.0001 meq/g max. |
| Densité | 1.3250g/mL |
| Point d’ébullition | 39.0°C to 40.0°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane, stabilized with methanol
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.