Learn More
Dichlorométhane, 99,8+ %, pour analyse, stabilisé avec de l’amylène, des substances, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10162330
Dichlorométhane, 99,8+ %, pour analyse, stabilisé avec de l’amylène, des substances, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10162330
25 L, Tambour métallique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Code produit. 10162330
Marque: Thermo Scientific Acros 113460250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97.0°C
Densité 1.3250g/mL
Point d’ébullition 39.0°C to 40.0°C
Quantité 25 L
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 1.325
Formule linéaire CH2Cl2
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Eau 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2534176 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460000,113460100,113460050,113460051,113460250
Numéro de lot1996119 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
Numéro de lot2054350 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
Numéro de lot1913328 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
Numéro de lot1900558 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number113460025,113460010,113460100,113460050,113460250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane, 99,8+ %, pour analyse, stabilisé avec de l’amylène, des substances, Thermo Scientific Chemicals >