Learn More
Sel de sodium d’acide dichloroisocyanurique, 97 % (poids sec), teneur en eau <3 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Sodium dichloroisocyanurate can be used as a reagent for N-monochlorination and dehydrochlorination of amino esters. It is also a reagent for chlorination to detect ammonium via formation of colored zebra-bands in a detecting tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichloroisocyanurate de sodium peut être utilisé comme réactif pour la déhydrochloration et la monochloration de N des esters aminés, la synthèse d’additifs de polyuréthane antimicrobien pour contrôler le biofilm. Il est utilisé comme désinfectant d’urgence dans l’eau potable, agent nettoyant largement utilisé. C’est également un réactif de chloration pour détecter l’ammonium par formation de bandes zébrées colorées dans un tube détecteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
Le dichloroisocyanurate de sodium peut être utilisé comme réactif pour la déhydrochloration et la monochloration de N des esters aminés, la synthèse d’additifs de polyuréthane antimicrobien pour contrôler le biofilm. Il est utilisé comme désinfectant d’urgence dans l’eau potable, agent nettoyant largement utilisé. C’est également un réactif de chloration pour détecter l’ammonium par formation de bandes zébrées colorées dans un tube détecteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dichloroisocyanuric acid sodium salt |
Point de fusion | ∼250°C (decomposition) |
Odeur | Chlorine-like |
Notes de pourcentage du dosage | (Poids sec), eau < 3 % |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2465 |
Beilstein | 4056155 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 219.95 |