Learn More
Dichloro[bis(1,3-diphénylphosphino)propane]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029437
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
Code produit. 15487625
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26897.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de (1,3-Bis(diphénylphosphino)propane)palladium(II), utilisé de façon ubiquitaire comme préparation utilisée du palladium pour les protocoles de couplage croisé dans la synthèse organique. Il s’agit également d’un catalyseur chimique organo-métallique utile. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans les réactions de couplage.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59831-02-6
Formule moléculaire C27H26Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 589.77
Numéro MDL MFCD03844773
Clé InChI LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
CID PubChem 131664225
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane ; Palladium(2+) ; Dichlorhydrate
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane.
Poids de la formule 589.77