Learn More
Dichloro(1,5-cyclooctadiène)platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloro(1, 5-cyclooctadiene)platinum(II) |
| Point de fusion | 285.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (ex Pt) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble in water |
| Poids de la formule | 374.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.