Learn More
Dichloro(1,5-cyclooctadiène) palladium(II), Pd 36,7 %, Thermo Scientific Chemicals
123.62€ - 615.06€
Identifiants chimiques
CAS | 12107-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12Cl2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 285.50 |
Numéro MDL | MFCD00012412 |
Clé InChI | RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L |
Synonyme | dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1gAfficher plus |
CID PubChem | 6436380 |
Nom IUPAC | palladium(2+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11395988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010493.03 |
1 g |
123.62€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010493.06 |
5 g |
615.06€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
12107-56-1 | |
285.50 | |
RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L | |
6436380 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1 |
C8H12Cl2Pd | |
MFCD00012412 | |
dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1gAfficher plus | |
palladium(2+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene dichloride |
Specifications
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) | |
Jaune | |
MFCD00012412 | |
dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1g | |
RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L | |
palladium(2+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene dichloride | |
6436380 | |
Pd 36,7 % |
12107-56-1 | |
C8H12Cl2Pd | |
Hygroscopic | |
Soluble in dichloromethane | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1 | |
285.50 | |
285.49 | |
Cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-161-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote