Learn More
Dichloro[1,2-bis(diphénylphosphino)éthane]palladium(II), Pd 18,5 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11333477
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
2g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11333477
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 018779.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19978-61-1
Formule moléculaire C26H26Cl2P2Pd+2
Poids moléculaire (g/mol) 577.762
Numéro MDL MFCD00015702
Clé InChI LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii
CID PubChem 131675886
Nom IUPAC 2-diphénylphosphanyléthyl(diphényl)phosphane;palladium(2+);dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
Point de fusion >360°C
Couleur Jaune
Formule linéaire PdCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 575.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 18.5%
Forme physique Poudre