Learn More
Dicarbonylbis(cyclopentadiényl)titane(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
119.00€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12129-51-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12O2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.09 |
Numéro MDL | MFCD00143762 |
Clé InChI | AGUCYLATRKJGHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dicarbonylbis cyclopentadienyl titanium ii, acmc-1bra9, bis oxomethylidene titanium;cyclopenta-1,3-diene |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039571.02 |
0.5 g |
119.00€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039571.04 |
2 g |
333.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12129-51-0 | |
236.09 | |
AGUCYLATRKJGHM-UHFFFAOYSA-N |
C12H12O2Ti | |
MFCD00143762 | |
dicarbonylbis cyclopentadienyl titanium ii, acmc-1bra9, bis oxomethylidene titanium;cyclopenta-1,3-diene |
Spécification
Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II) | |
90°C (decomposition) | |
C12H12O2Ti | |
UN3466 | |
dicarbonylbis cyclopentadienyl titanium ii, acmc-1bra9, bis oxomethylidene titanium;cyclopenta-1,3-diene | |
AGUCYLATRKJGHM-UHFFFAOYSA-N | |
234.09 | |
Cristalline |
12129-51-0 | |
60°C (0.001 mmHg)(sublimation) | |
MFCD00143762 | |
Air and moisture sensitive | |
Insoluble in water. | |
236.09 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H300-H331
Matière solide inflammable.
Mortel en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P501c
H228-H301-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CARBONYLES MÉTALLIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only