Learn More
Trifluorométhanesulfonate de dibutylbore, sol. de 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
68.14€ - 192.96€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dibutylboron trifluoromethanesulfonate |
---|---|
CAS | 60669-69-4, 75-09-2 |
Couleur | Orange à jaune |
Densité | 1.2710g/mL |
Point d’éclair | 27°C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10297013
|
Thermo Scientific Acros
378990250 |
25 mL | Flacon en verre |
68.14€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10210493
|
Thermo Scientific Acros
378991000 |
100 mL | Flacon en verre |
192.96€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate | |
Orange à jaune | |
27°C | |
Flacon en verre | |
CF3SO3B[(CH2)3CH3]2 | |
07,91; 09,140; 16,109 | |
dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane | |
FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluorométhanesulfonate de dibutylboranyle | |
2724243 | |
Solution |
60669-69-4, 75-09-2 | |
1.2710g/mL | |
98% | |
C9H18BF3O3S | |
MFCD00009669 | |
1.271 | |
Solubility in water: reacts. | |
CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
274.11 | |
274.11 |
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
- Dibutylboron trifluoromethanesulfonate in dichloromethane
Avvertenza
- Dangers
Categoria di pericolo
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consigli di prudenza
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.