Learn More
Dibutyl Phosphite, 14,5-16 % P, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103413
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1809-19-4
C8H19O3P
194.21
MFCD00066633
OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
6327349
dibutoxy(oxo)phosphanium
CCCCO[P+](=O)OCCCC
1809-19-4
C8H19O3P
194.21
MFCD00066633
OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
6327349
dibutoxy(oxo)phosphanium
CCCCO[P+](=O)OCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dibutyl phosphite
Note relative au nom 96%
Densité 0.9950g/mL
Point d’ébullition 118°C to 119°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3O]2P(O)H
Indice de réfraction 1.4225 to 1.4245
Quantité 100 g
Beilstein 01, I, 187
Gravité spécifique 0.995
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 14.5 to 16% (P)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibutyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.