Learn More
Dibutyl Phosphite, 14,5-16 % P, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10573701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10573701
Marque: Thermo Scientific Acros 155061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1809-19-4 | C8H19O3P | 194.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1809-19-4
Formule moléculaire C8H19O3P
Poids moléculaire (g/mol) 194.21
Numéro MDL MFCD00066633
Clé InChI OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
CID PubChem 6327349
Nom IUPAC dibutoxy(oxo)phosphanium
SMILES CCCCO[P+](=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl phosphite
Note relative au nom 96%
Densité 0.9950g/mL
Point d’ébullition 118°C to 119°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3O]2P(O)H
Indice de réfraction 1.4225 to 1.4245
Quantité 100 g
Beilstein 01, I, 187
Gravité spécifique 0.995
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 14.5 to 16% (P)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibutyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.