Learn More
Dibromoacétonitrile, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468836
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3252-43-5
Formule moléculaire C2HBr2N
Poids moléculaire (g/mol) 198.845
Numéro MDL MFCD00001856
Clé InChI NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
CID PubChem 18617
ChEBI CHEBI:82445
Nom IUPAC 2,2-dibromoacétonitrile
SMILES C(#N)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromoacetonitrile
Point d’ébullition 67°C to 69°C (24 mmHg)
Point d’éclair 56°C (133°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Formule linéaire Br2CHCN
Quantité 25 g
Numéro UN UN3286
Beilstein 1739037
Poids de la formule 198.84
Pourcentage de pureté 94%