Learn More
Phosphite de dibenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103303
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
17176-77-1
C14H14O3P
261.24
MFCD00004774
RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
6334615
O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
17176-77-1
C14H14O3P
261.24
MFCD00004774
RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
6334615
O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dibenzyl phosphite
Note relative au nom tech., 80%
Couleur Colorless to Yellow
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire (C6H5CH2O)2P(O)H
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5560
Quantité 5 g
Fieser 01,198
Merck Index 15,3019
Gravité spécifique 1.18
Nom IUPAC bis(benzyloxy)(oxo)-λ⁵-phosphanylium
Poids de la formule 262.23
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technical
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.