Learn More
Phosphite de dibenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10063943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10063943
Marque: Thermo Scientific Acros 112661000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17176-77-1
Formule moléculaire C14H14O3P
Poids moléculaire (g/mol) 261.24
Numéro MDL MFCD00004774
Clé InChI RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
CID PubChem 6334615
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl phosphite
Note relative au nom tech., 80%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH2O)2P(O)H
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5560
Quantité 100 g
Fieser 01,198
Merck Index 15,3019
Gravité spécifique 1.18
Nom IUPAC oxo-bis(phénylméthoxy)phosphanium
Poids de la formule 262.23
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.