Learn More
Dibenzyle N,N-diisopropyl phosphoramidite, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153044
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108549-23-1
Formule moléculaire C20H28NO2P
Poids moléculaire (g/mol) 345.42
Clé InChI ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
CID PubChem 196621
Nom IUPAC N-bis(phénylméthoxy)phosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Densité 1.0280g/mL
Point d’éclair 69°C
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.028
Poids de la formule 345.42
Pourcentage de pureté 90+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.