Learn More
Dibenzyl diisopropyl phosphoramidite, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite may be used for the preparation of phosphopeptides. It is used for the synthesis of a GDP (guanosine diphosphate) analog, SML-8-73-1. It is useful for nucleotide coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diisopropylphosphoramidite dibenzyle peut être utilisé pour la préparation des phosphopeptides. Il est utilisé pour la synthèse d’un analogue du GDP (guanosine diphosphate), SML-8-73-1. Il est utile pour le couplage des nucléotides.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Stocker à 0°C. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau/l’humidité.
Le N,N-diisopropylphosphoramidite dibenzyle peut être utilisé pour la préparation des phosphopeptides. Il est utilisé pour la synthèse d’un analogue du GDP (guanosine diphosphate), SML-8-73-1. Il est utile pour le couplage des nucléotides.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Stocker à 0°C. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau/l’humidité.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dibenzyl diisopropylphosphoramidite |
Densité | 1.03 |
Point d’ébullition | 130°C (0.55 mmHg) |
Point d’éclair | 69°C (156°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 0.9 |
Quantité | 5 g |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. |
Poids de la formule | 345.43 |
Pourcentage de pureté | 95% |