Learn More
Acide L(-)-dibenzoyl-tartrique monohydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023105
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11483247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16180.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62708-56-9 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
L’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique est utilisé comme intermédiaire dans les industries pharmaceutiques et agro-chimiques. Il est utilisé comme auxiliaire chiral dans la synthèse organique et comme agent de résolution dans la synthèse du rameleton.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (-)-dibenzoyl-L-tartrique est utilisé comme intermédiaire dans les industries pharmaceutiques et agro-chimiques. Il est utilisé comme auxiliaire chiral dans la synthèse organique et comme agent de résolution dans la synthèse du rameleton.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone et les solvants organiques. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62708-56-9
Formule moléculaire C18H14O8
Poids moléculaire (g/mol) 358.30
Numéro MDL MFCD00149119
Clé InChI YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Synonyme 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
CID PubChem 44119738
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Point de fusion 90°C à 92°C
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,acetone and organic solvents. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC (2R,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioic acid
Poids de la formule 376.33 (358.31 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Quantité 100 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate