Learn More
Dibenzothiophène-5,5-dioxyde, Thermo Scientific™
Code produit. 17585525
Quantité : 25 g
Click to view available options
Quantité : 25 g
Spécification
Vecteur alpha DIBENZOTHIOPHENESULFONE
Nom chimique ou matériau Dibenzothiophène-5,5-dioxyde
CAS 1016-05-3
Point de fusion 231°C to 236°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Conforme
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H8O2S
Numéro MDL 00004970
Quantité 25 g
Beilstein 17-72
Clé InChI IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S1(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 8λ⁶-thiatricyclo[7.4.0.0²,⁷]tridéca-1(13),2,4,6,9,11-hexaène-8,8-dione
Poids moléculaire (g/mol) 216.25
Forme physique Poudre cristalline
Nom du produit
Dibenzothiophène-5,5-dioxyde, Thermo Scientific™ >