Learn More
Acide dibenzo[b,d]thiophène-2-ylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3075881
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10462603
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO01033CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 668983-97-9
Formule moléculaire C12H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 228.072
Numéro MDL MFCD01318982
Clé InChI CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
CID PubChem 2794660
Nom IUPAC Acide dibenzothiophène-2-ylboronique
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid
Note relative au nom May contain varying amounts of anhydride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 228.08
Pourcentage de pureté 95%