Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Diamant
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée diamant Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
Marque: Fisherbrand™ HS1427AF
57.17 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Des nacelles flexibles en forme de diamant pour un versement précis.
- Fond plat large pour résister au basculement
- 2 couleurs
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
- 500/boîte
- Jetable
Spécification
Noir | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée | |
71 mm |
Jetable | |
Diamant | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
46 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
0Minutes
10Secondes
16