Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes stériles Diamond™ Sterlipack™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8001963 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
2 à 200 μl
Conditionnement:
400 pièces
Code produit. 10307712
Marque: Gilson™ F161330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produit traçable, du moule au laboratoire, avec numéro de lot sur chaque sachet et chaque rack. Pointes de pipettes stériles Gilson™ Diamond™ Sterlipack™ pouvant être achetées sous forme stérilisée ou autoclavée.
  • Pointes conformes à la directive CE IVD
  • Emballage à code couleur permettant de rapidement reconnaître le volume
  • Pointes stérilisées apyrogènes sans ADN, ARN, DNase, RNase, ATP et métaux à l’état de traces
  • Pointes préstérilisées emballées dans du plastique de qualité identique à celui des dispositifs médicaux
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Pointes non stériles autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes à 1 bar (chaleur humide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pointe de pipette
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Modèle Test de correction D200
Précision 0.006 à 0.008 μl, -0,075 à 0,05 μl
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5.1 cm
Certifications/Conformité CE, IVD
Déclaration de pureté Produit exempt de pyrogène, d’ADN, d’ARN, de DNases, de RNases, d’ATP, et de métaux à l’état de traces
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides, industries médicale, pharmaceutique et alimentaire, dans divers champs et applications comme la PCR, la biologie moléculaire ou la technologie cellulaire
Type de pointe Universal
Conditionnement Boîte
Quantité 400 Pk.
Type de produit Pointes de pipettes
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman F20L, Gilson Pipetman F25L, Gilson Pipetman F50L, Gilson Pipetman F100L, Gilson Pipetman F200L, Gilson Pipetman P200L, Gilson Pipetman P20M, Gilson Pipetman P200M, Gilson Pipetman
Graduée Oui
Gamme de produits Diamond Sterlipack