Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes stériles Diamond™ Sterlipack™
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
2 à 200 μl
Conditionnement:
400 pièces
Description
- Pointes conformes à la directive CE IVD
- Emballage à code couleur permettant de rapidement reconnaître le volume
- Pointes stérilisées apyrogènes sans ADN, ARN, DNase, RNase, ATP et métaux à l’état de traces
- Pointes pré-stérilisées emballées dans du plastique de qualité identique à celui des dispositifs médicaux
- Irradiation aux rayons gamma
- Pointes non stériles autoclavables à 121°C pendant 20 minutes à 1 bar (chaleur humide)
Spécification
Spécification
| Description | Pointe de pipette |
| Volume (métrique) | 100 à 1000 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | D1000 |
| Précision | 0.002 à 0.004 μl, 0 à 0.025 μl |
| Longueur (impériale) | 2,6 in |
| Longueur (métrique) | 6.6 cm |
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Déclaration de pureté | Produit exempt de pyrogène, d’ADN, d’ARN, de DNases, de RNases, d’ATP, et de métaux à l’état de traces |
| Afficher plus |