Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marque:  Notrax 419S0035BL
Code produit. 17702128
  • 133.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le modèle ’’Deck Plate’’ non directionnel offre une liberté de mouvement
  • Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 127 mm d’épaisseur
  • La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordinaire
  • Disponibles avec des bordures jaunes le long des côtés conformes au code OSHA 1910-144
  • Les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Spécification
Noir
150 cm
Tapis industriel et commercial
59 in
Vinyle microcellulaire
91 cm