Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
56.00€ - 154.00€
Spécification
Couleur | Noir / jaune |
---|---|
Matériau | Vinyle microcellulaire |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17782118
|
Notrax
419S0023BY |
91 cm | 60 cm |
56.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17712128
|
Notrax
419S0035BY |
150 cm | 91 cm |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17792108
|
Notrax
419C0024BY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17722118
|
Notrax
419C0036BY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17752118
|
Notrax
419C0048BY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Description
- Non-directional ''Deck Plate'' pattern allows freedom of movement
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spécification
Noir / jaune | |
Vinyle microcellulaire | |
Tapis industriel et commercial |