Learn More
Notrax Tapis en nitrile pour station de travail résistant aux huiles Diamond Flex™
Tapis en nitrile résistant aux huiles Notrax Diamond Flex™ - La plateforme de 18,4 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement.
372.00€ - 419.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Longueur (impériale) | 5,3 pi |
Longueur (métrique) | 163 cm |
Matériau | Caoutchouc en nitrile |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17742188
|
Notrax
547S3864BL |
163 cm | 97 cm | N/A | |||||
17762188
|
Notrax
547S4064BL |
163 cm | 102 cm |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
- Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
- Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
- Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Spécification
Noir | |
163 cm | |
Tapis industriel et commercial |
5,3 pi | |
Caoutchouc en nitrile |