Learn More
Notrax Tapis en nitrile pour station de travail résistant aux huiles Diamond Flex™
Code produit. 17752188
Click to view available options
Dimensions (L x l):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17752188
Marque: Notrax 547S3864BY
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis en nitrile résistant aux huiles Notrax Diamond Flex™ - La plateforme de 18,4 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement.
  • Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
  • Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
  • Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
  • Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Spécification
Dimensions (L x l) 163 x 97 cm
Couleur Noir / jaune
Longueur (impériale) 5,3 pi
Longueur (métrique) 163 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 97 cm