Learn More
Notrax Tapis de soudage pour station de travail Diamond Flex™ Nitrile FR
Tapis de soudage pour station de travail en plaque de diamant résistant aux huiles et ignifuge. Le composé de caoutchouc 100 % nitrile robuste est extrêmement durable et résiste même aux étincelles de soudage. Les tapis de taille standard sont autonomes et ne nécessitent aucune installation.
407.00€ - 455.00€
Spécification
Couleur | Noir / jaune |
---|---|
Longueur (impériale) | 5,3 pi |
Longueur (métrique) | 163 cm |
Matériau | Composé de caoutchouc ignifuge nitrile |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17712248
|
Notrax
646S3864BY |
97 cm |
407.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17732248
|
Notrax
646S4064BY |
102 cm |
455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Tapis de soudage pour station de travail en plaque de diamant résistant aux huiles et ignifuge
- Le composé de caoutchouc 100 % nitrile robuste est extrêmement durable et résiste même aux étincelles de soudage
- Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
- Rampes de sécurité de couleur noire ou jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
Spécification
Noir / jaune | |
163 cm | |
Tapis industriel et commercial |
5,3 pi | |
Composé de caoutchouc ignifuge nitrile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Notrax Tapis de soudage pour station de travail Diamond Flex™ Nitrile FR