Learn More
Notrax Tapis pour station de travail à usage intensif Diamond Flex™
Notrax Diamond Flex™ - La plateforme de 18,4 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement.
273.00€ - 298.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Longueur (impériale) | 5,3 pi |
Longueur (métrique) | 163 cm |
Matériau | Caoutchouc |
Type | Tapis industriel et commercial |
Description
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
- Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
- Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
- Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Spécification
Noir | |
163 cm | |
Tapis industriel et commercial |
5,3 pi | |
Caoutchouc |