Learn More
Notrax Tapis pour station de travail à usage intensif Diamond Flex™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour station de travail individuelle, adapté aux environnements industriels à usage intensif
- Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- La plateforme de 184 mm d’épaisseur surélève et isole le travailleur du sol dur tandis que les dômes à bulles sous le tapis permettent au tapis de se plier et de se tordre à chaque mouvement
- Rampes de sécurité de couleur jaune très visible installées sur tous les côtés pour empêcher le trébuchement
- Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 163 x 97 cm |
| Couleur | Noir / jaune |
| Longueur (impériale) | 5,3 pi |
| Longueur (métrique) | 163 cm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 97 cm |