Learn More
Notrax Tapis barrière d’entrée Diamond CTE™ avec Aqua Dam
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Largeur (métrique):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le tapis barrière d’entrée solide avec tapis “Aqua Dam” recouvert de caoutchouc renforcé sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 4 litres d’eau par mètre carré
- La surface en textile moulé par injection sur un design en pointe de diamant strié breveté non directionnel à double effet pour gratter et essuyer la saleté et l’humidité
- La semelle en caoutchouc durable offre une résistance maximale
- Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Specifications
Specifications
| Couleur | Gris |
| Longueur (impériale) | 35 in |
| Longueur (métrique) | 90 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 60 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction